1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300528-1G PC300528-5G
APOSPC300528-1GEA 296 EUR
APOSPC300528-1G APOSPC300528-5G
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Formel: C₁₃H₁₈FNO₃
Molecular Weight: 255,285 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03724539
CAS-Nummer: 170876-53-6