Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300532-1G PC300532-250MG
APOSPC300532-1GEA 284 EUR
APOSPC300532-1G APOSPC300532-250MG
Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrFN₂O₂
Molecular Weight: 287.085 g/mol
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23159158
CAS-Nummer: 1427460-92-1