2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300533-1G PC300533-100MG PC300533-250MG
APOSPC300533-1GEA 397 EUR
APOSPC300533-1G APOSPC300533-100MG APOSPC300533-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Formel: C₇H₇F₃N₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22577294
CAS-Nummer: 1427461-10-6