3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300541-1G PC300541-5G PC300541-10G
APOSPC300541-1GEA 147 EUR
APOSPC300541-1G APOSPC300541-5G APOSPC300541-10G
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₉H₅ClF₃N₃
Molecular Weight: 247.604 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00215317
CAS-Nummer: 318469-19-1