Ethyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300551-1G PC300551-250MG
APOSPC300551-1GEA 0 EUR
APOSPC300551-1G APOSPC300551-250MG
Ethyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₉BrF₃NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11615815
CAS-Nummer: 1227955-21-6