3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300558-1G PC300558-5G PC300558-250MG
APOSPC300558-1GEA 145 EUR
APOSPC300558-1G APOSPC300558-5G APOSPC300558-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₃BrClF₃N₂
Molecular Weight: 299,475 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07021357
CAS-Nummer: 900019-65-0