1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300566-1G PC300566-5G
APOSPC300566-1GEA 174 EUR
APOSPC300566-1G APOSPC300566-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formel: C₁₆H₁₄ClF₃N₄O₂
Molecular Weight: 386,756 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00793110
CAS-Nummer: 478262-11-2