Ethyl 3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300576-1G
PC300576-250MG
APOSPC300576-1GEA
335
EUR
APOSPC300576-1G
APOSPC300576-250MG
Ethyl 3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₈BrF₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17168280 CAS-Nummer: 1355171-40-2 |