4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC300585-1G PC300585-5G
APOSPC300585-1GEA 87 EUR
APOSPC300585-1G APOSPC300585-5G
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formel: C₉H₆F₃N₃O₂
Molecular Weight: 245.158 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04125794
CAS-Nummer: 155431-35-9