2-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC300604-1G PC300604-5G
APOSPC300604-1GEA 0 EUR
APOSPC300604-1G APOSPC300604-5G
2-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
2-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₉FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04108480
CAS-Nummer: 82097-82-3