4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-4'-formyldiphenyl ether
PC300611-1G
PC300611-5G
APOSPC300611-1GEA
186
EUR
APOSPC300611-1G
APOSPC300611-5G
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₉FO₂ Molecular Weight: 216.208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09026272 CAS-Nummer: 936343-96-3 |