[4-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300612-1G PC300612-5G
APOSPC300612-1GEA 248 EUR
APOSPC300612-1G APOSPC300612-5G
[4-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
[4-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Formel: C₁₃H₁₁FO₂
Molecular Weight: 218.224 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11190395
CAS-Nummer: 1038966-53-8