4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3'-Fluoro-4-formyldiphenyl ether
PC300613-1G
PC300613-5G
APOSPC300613-1GEA
186
EUR
APOSPC300613-1G
APOSPC300613-5G
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₉FO₂ Molecular Weight: 216,208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09026269 CAS-Nummer: 939758-29-9 |