1-(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC300629-1G PC300629-5G
APOSPC300629-1GEA 248 EUR
APOSPC300629-1G APOSPC300629-5G
1-(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formel: C₁₄H₁₀F₃NO₂
Molecular Weight: 281.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22370025
CAS-Nummer: 1427460-55-6