8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC300630-1G PC300630-250MG
APOSPC300630-1GEA 238 EUR
APOSPC300630-1G APOSPC300630-250MG
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Formel: C₁₁H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 243.182 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16631270
CAS-Nummer: 503147-99-7