4-{2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC300632-1G PC300632-5G
APOSPC300632-1GEA 248 EUR
APOSPC300632-1G APOSPC300632-5G
4-{2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitrile
4-{2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitrile
Formel: C₁₄H₇F₃N₄S
Molecular Weight: 320,292 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11035942
CAS-Nummer: 1227954-96-2