N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
PC300637-1G
PC300637-5G
APOSPC300637-1GEA
149
EUR
APOSPC300637-1G
APOSPC300637-5G
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]thiourea
Formel:
C₈H₆BrF₃N₂OS Molecular Weight: 315.11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109537 CAS-Nummer: 1227955-26-1 |