2-(1H-Pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300638-1G PC300638-5G
APOSPC300638-1GEA 102 EUR
APOSPC300638-1G APOSPC300638-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₈H₅F₃N₄
Molecular Weight: 214,147 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12756232
CAS-Nummer: 1227955-10-3