tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300642-1G PC300642-10G PC300642-5G
APOSPC300642-1GEA 288 EUR
APOSPC300642-1G APOSPC300642-10G APOSPC300642-5G
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₄BrFN₂O₃
Molecular Weight: 403.286 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11615819
CAS-Nummer: 1227955-15-8