2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300643-1G
PC300643-10G
PC300643-5G
APOSPC300643-1GEA
288
EUR
APOSPC300643-1G
APOSPC300643-10G
APOSPC300643-5G
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₁₁H₅BrF₄N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11520136 CAS-Nummer: 1227955-13-6 |