1-(2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC300645-1G PC300645-10G PC300645-5G
APOSPC300645-1GEA 193 EUR
APOSPC300645-1G APOSPC300645-10G APOSPC300645-5G
1-(2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formel: C₁₃H₉F₃N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00115019
CAS-Nummer: 874782-04-4