4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300652-1G PC300652-5G
APOSPC300652-1GEA 296 EUR
APOSPC300652-1G APOSPC300652-5G
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₈BrFN₂
Molecular Weight: 255.086 g/mol
Siedepunkt: 116 °C (2 mm Hg)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06167002
CAS-Nummer: 251925-14-1