4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300662-1G PC300662-5G
APOSPC300662-1GEA 145 EUR
APOSPC300662-1G APOSPC300662-5G
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₁₂H₁₅F₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09736811
CAS-Nummer: 954260-57-2