Ethyl 1-[1,3-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl]piperidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300668-1G PC300668-10G PC300668-5G
APOSPC300668-1GEA 272 EUR
APOSPC300668-1G APOSPC300668-10G APOSPC300668-5G
Ethyl 1-[1,3-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl]piperidine-4-carboxylate
Ethyl 1-[1,3-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl]piperidine-4-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₁F₃N₄O₂
Molecular Weight: 370.369 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13194593
CAS-Nummer: 1305712-96-2