2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300670-1G
PC300670-250MG
APOSPC300670-1GEA
0
EUR
APOSPC300670-1G
APOSPC300670-250MG
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₆H₆F₃N₃ Schmelzpunkt: 67…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13176794 CAS-Nummer: 1193721-39-9 |