Methyl 2-amino-6-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300677-1G PC300677-5G
APOSPC300677-1GEA 296 EUR
APOSPC300677-1G APOSPC300677-5G
Methyl 2-amino-6-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Methyl 2-amino-6-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₃F₃N₄O₂S
Molecular Weight: 358,339 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16556315
CAS-Nummer: 1427460-39-6