2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
Lieferant: Apollo Scientific
PC300681-1G
PC300681-5G
PC300681-10G
APOSPC300681-1GEA
173
EUR
APOSPC300681-1G
APOSPC300681-5G
APOSPC300681-10G
2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
Formel:
C₉H₈F₂O₂ Molecular Weight: 186.155 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09741082 CAS-Nummer: 169286-61-7 |