2-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperazin-1-yl}ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300683-1G
PC300683-5G
PC300683-10G
APOSPC300683-1GEA
147
EUR
APOSPC300683-1G
APOSPC300683-5G
APOSPC300683-10G
2-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperazin-1-yl}ethanol
2-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperazin-1-yl}ethanol
Formel:
C₁₁H₁₅F₃N₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01312087 CAS-Nummer: 651004-99-8 |