1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-1,4-diazepane, 1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepane
PC300684-10G
PC300684-1G
PC300684-5G
APOSPC300684-10GEA
384
EUR
APOSPC300684-10G
APOSPC300684-1G
APOSPC300684-5G
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Formel:
C₁₁H₁₄F₃N₃ Molecular Weight: 245.244 g/mol Siedepunkt: 110 °C (0.1 mm Hg) Schmelzpunkt: 50…53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00661783 CAS-Nummer: 306934-70-3 UN: 3259 ADR: 8 III |