5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300688-1G
PC300688-5G
APOSPC300688-1GEA
198
EUR
APOSPC300688-1G
APOSPC300688-5G
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel:
C₁₂H₇FN₂OS Molecular Weight: 246,26 g/mol Schmelzpunkt: 190…192 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00297812 CAS-Nummer: 35978-37-1 |