2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(4-Cyano-3,5-difluorophenyl)morpholine
PC300690-1G
PC300690-250MG
APOSPC300690-1GEA
546
EUR
APOSPC300690-1G
APOSPC300690-250MG
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Formel:
C₁₁H₁₀F₂N₂O Molecular Weight: 224.207 g/mol Schmelzpunkt: 112…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19442761 CAS-Nummer: 840481-30-3 |