1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300691-1G
PC300691-5G
APOSPC300691-1GEA
198
EUR
APOSPC300691-1G
APOSPC300691-5G
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
Formel:
C₁₂H₁₄BrF₃N₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19442764 CAS-Nummer: 486422-42-8 |