Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300717-1G PC300717-5G PC300717-25G
APOSPC300717-1GEA 43.5 EUR
APOSPC300717-1G APOSPC300717-5G APOSPC300717-25G
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆ClFO₂
Molecular Weight: 188.583 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06204184
CAS-Nummer: 57381-36-9