3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepan-1-yl}propanoic acid
PC300722-1G PC300722-10G PC300722-5G
APOSPC300722-1GEA 337 EUR
APOSPC300722-1G APOSPC300722-10G APOSPC300722-5G
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Formel: C₁₄H₁₈F₃N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12545992
CAS-Nummer: 1227954-71-3