3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepan-1-yl}propanoic acid
PC300724-1G PC300724-10G PC300724-5G
APOSPC300724-1GEA 337 EUR
APOSPC300724-1G APOSPC300724-10G APOSPC300724-5G
3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Formel: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12756237
CAS-Nummer: 1227954-72-4