Methyl 3,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300747-1G PC300747-250MG
APOSPC300747-1GEA 655 EUR
APOSPC300747-1G APOSPC300747-250MG
Methyl 3,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₅F₅O₂
Molecular Weight: 240,127 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042814
CAS-Nummer: 1427460-23-8