2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC300752-10G PC300752-1G PC300752-5G
APOSPC300752-10GEA 864 EUR
APOSPC300752-10G APOSPC300752-1G APOSPC300752-5G
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Formel: C₁₂H₁₆BrFO₃
Molecular Weight: 307,156 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14584680
CAS-Nummer: 253429-18-4