Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300764-1G PC300764-5G
APOSPC300764-1GEA 249 EUR
APOSPC300764-1G APOSPC300764-5G
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Formel: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Molecular Weight: 288.266 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28040508
CAS-Nummer: 1858256-51-5