2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300770-1G PC300770-100MG PC300770-250MG
APOSPC300770-1GEA 139 EUR
APOSPC300770-1G APOSPC300770-100MG APOSPC300770-250MG
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₀H₈F₃N₃
Molecular Weight: 227,186 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27995624
CAS-Nummer: 1818100-16-1