3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one hydrobromide
PC300773-1G PC300773-250MG PC300773-5G
APOSPC300773-1GEA 226 EUR
APOSPC300773-1G APOSPC300773-250MG APOSPC300773-5G
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formel: C₉H₇BrF₃NO·BrH
Molecular Weight: 362.969 g/mol
Schmelzpunkt: 145…150 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28040497
CAS-Nummer: 1377962-47-4