2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300779-1G PC300779-5G
APOSPC300779-1GEA 186 EUR
APOSPC300779-1G APOSPC300779-5G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formel: C₁₃H₇ClF₃NO₃
Molecular Weight: 317,648 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03644663
CAS-Nummer: 852952-20-6