Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300784-1G PC300784-250MG
APOSPC300784-1GEA 232 EUR
APOSPC300784-1G APOSPC300784-250MG
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Formel: C₁₁H₇F₃N₂O₂
Molecular Weight: 256.181 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28103346
CAS-Nummer: 1858250-92-6