Methyl 2,5-difluoro-4-piperidin-1-ylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300791-1G PC300791-250MG PC300791-5G
APOSPC300791-1GEA 290 EUR
APOSPC300791-1G APOSPC300791-250MG APOSPC300791-5G
Methyl 2,5-difluoro-4-piperidin-1-ylbenzoate
Methyl 2,5-difluoro-4-piperidin-1-ylbenzoate
Formel: C₁₃H₁₅F₂NO₂
Molecular Weight: 255,261 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28103352
CAS-Nummer: 1858241-61-8