N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300798-1G
PC300798-250MG
APOSPC300798-1GEA
174
EUR
APOSPC300798-1G
APOSPC300798-250MG
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Formel:
C₈H₉ClFN Molecular Weight: 173,615 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013628 CAS-Nummer: 62924-64-5 UN: 2735 ADR: 8,III |