3-Chloro-4,4,4-trifluoro-2-phenylbut-2-enal
Lieferant: Apollo Scientific
PC300800-1G PC300800-10G PC300800-5G
APOSPC300800-1GEA 223 EUR
APOSPC300800-1G APOSPC300800-10G APOSPC300800-5G
3-Chloro-4,4,4-trifluoro-2-phenylbut-2-enal
3-Chloro-4,4,4-trifluoro-2-phenylbut-2-enal
Formel: C₁₀H₆ClF₃O
Molecular Weight: 234.602 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972765
CAS-Nummer: 119197-24-9