N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300812-1G PC300812-5G
APOSPC300812-1GEA 296 EUR
APOSPC300812-1G APOSPC300812-5G
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formel: C₁₄H₁₄FNO
Molecular Weight: 231,265 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11631331
CAS-Nummer: 1095078-57-1