N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300813-1G PC300813-5G PC300813-250MG
APOSPC300813-1GEA 256 EUR
APOSPC300813-1G APOSPC300813-5G APOSPC300813-250MG
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formel: C₁₄H₁₄FNO
Molecular Weight: 231.265 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11631315
CAS-Nummer: 1095045-47-8