N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
PC300821-1G PC300821-5G
APOSPC300821-1GEA 147 EUR
APOSPC300821-1G APOSPC300821-5G
N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Formel: C₁₃H₁₀ClFN₂O
Molecular Weight: 264,683 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018540
CAS-Nummer: 404-51-3