N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Lieferant: Apollo Scientific
PC300822-1G PC300822-5G
APOSPC300822-1GEA 125 EUR
APOSPC300822-1G APOSPC300822-5G
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Formel: C₁₄H₁₀ClF₃N₂O₂
Molecular Weight: 330.69 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02632654
CAS-Nummer: 54730-71-1