N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
PC300824-1G
PC300824-5G
APOSPC300824-1GEA
125
EUR
APOSPC300824-1G
APOSPC300824-5G
N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
Formel:
C₇H₅Br₂FN₂S Molecular Weight: 327.999 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28148245 CAS-Nummer: 1823494-62-7 |